Imprimer
3-Bromo-2-méthyl-1-propène 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methylallyl Bromide
427650050 427650250
ACRO427650050EA 71.2 EUR
ACRO427650050 ACRO427650250
3-Bromo-2-méthyl-1-propène 97%
3-Bromo-2-méthyl-1-propène
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₄H₇Br
MW: 135.00 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C (760 mmHg)
Densité: 1.339 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134155
Numéro CAS: 1458-98-6
ONU: 2924
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx 500 ppm hydroquinone