Imprimer
Benzylamine 99.5+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α-Aminotoluene
427231000 427238000
427231000.EA 74.7 EUR
427231000. 427238000.
Benzylamine 99.5+%, AcroSeal®
Benzylamine
Formule: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107.16 g/mol
Point d'ébullition: 185
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008106
Numéro CAS: 100-46-9
ONU: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5424 to 1.5444 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %