Imprimer
Borate de triisopropyle 98+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tri-i-propylborate
427141000 427148000
427141000.EA 71.7 EUR
427141000. 427148000.
Borate de triisopropyle 98+%, AcroSeal®
Borate de triisopropyle
Formule: C₉H₂₁BO₃
MW: 188.07 g/mol
Point d'ébullition: 139
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0.814 g/cm³
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008872
Numéro CAS: 5419-55-6
ONU: 2616
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %