Imprimer
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (R)-N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amine
426990010 426990050
ACRO426990010EA 114 EUR
ACRO426990010 ACRO426990050
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 98%
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 166 °C (760 mmHg)
Point d'éclair: 51.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191347
Numéro CAS: 132958-72-6
ONU: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +12° to +16° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)