Imprimer
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromotriethylamine Hydrobromide, 2-Bromoethyldiethylamine Hydrobromide, 2-Bromo-N,N-diethylethylamine Hydrobromide
426860250 426861000
ACRO426860250EA 112 EUR
ACRO426860250 ACRO426861000
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide 98%
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide
Appearance: White to yellow Powder or solid
Formule: C₆H₁₄BrN
MW: 261.00 g/mol
Point de fusion: 211…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040376
Numéro CAS: 1069-72-3
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure