Imprimer
Bromoacetic anhydride 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
426700050 426700250
ACRO426700050EA 149 EUR
ACRO426700050 ACRO426700250
Bromoacetic anhydride 95%
Bromoacetic anhydride
Appearance: White to brown Solid
Formule: C₄H₄Br₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00045041
Numéro CAS: 13094-51-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 42 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Br)