Imprimer
Carbonate de diméthyle, extra sec 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
428730010 428731000
428730010.EA 156 EUR
428730010. 428731000.
Carbonate de diméthyle, extra sec 99+%, AcroSeal®
Carbonate de diméthyle
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Point d'ébullition: 90
Point de fusion: 2…4 °C
Densité: 1.069 g/cm³
Point d'éclair: 18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008420
Numéro CAS: 616-38-6
ONU: 1161
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06117
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA