Imprimer
Borate de triéthyle 97%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
428651000 428658000
428651000.EA 47.1 EUR
428651000. 428658000.
Borate de triéthyle 97%, AcroSeal®
Borate de triéthyle
Formule: C₆H₁₅BO₃
MW: 145.99 g/mol
Point d'ébullition: 117
Point de fusion: –84.5 °C
Densité: 0.858 g/cm³
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009073
Numéro CAS: 150-46-9
ONU: 1176
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %