Imprimer
1-Chlorobutane 99.8% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: n-Butyl Chloride
425880010 425880025
425880010.EA 126 EUR
425880010. 425880025.
1-Chlorobutane 99.8% pour HPLC
1-Chlorobutane
Formule: CH₃(CH₂)₃Cl
Point d'ébullition: 78.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001009
Numéro CAS: 109-69-3
ONU: 1127
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Liquid
Water ≤0.020 %
GC ≥99.7 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0003 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered