Imprimer
DL-3-Pyrrolidinol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Pyrrolidin-3-ol, 3-Pyrrolidinol, DL-3-Hydroxypyrrolidine
425750010 425750050
ACRO425750010EA 107 EUR
ACRO425750010 ACRO425750050
DL-3-Pyrrolidinol 97%
DL-3-Pyrrolidinol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₄H₉NO
Point d'ébullition: 179 °C (760 mmHg)
Densité: 1.076 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005256
Numéro CAS: 40499-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %