Imprimer
Methyl p-tolyl sulphoxide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene, Methyl 4-Tolyl sulphoxide
428150010 428150050
ACRO428150010EA 53 EUR
ACRO428150010 ACRO428150050
Methyl p-tolyl sulphoxide 98%
Methyl p-tolyl sulphoxide
Appearance: White to yellow Low melting powder or crystals
Formule: C₈H₁₀OS
Point d'ébullition: 113…114 °C (2.2 mmHg)
Point de fusion: 41…46 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075175
Numéro CAS: 934-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Low melting powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
GC ≥97.5 %
NMR consistent with structure