Imprimer
Dichlorure d'éthylaluminium 1.8 M dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
428041000 428048000
428041000.EA 86.7 EUR
428041000. 428048000.
Dichlorure d'éthylaluminium 1.8 M dans le toluène, AcroSeal®
Dichlorure d'éthylaluminium
Formule: C₂H₅AlCl₂
MW: 126.95 g/mol
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000457
Numéro CAS: 563-43-9
ONU: 3399
ADR: 4.3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 23 to 27 %