2-Methyl-3-buten-1-ol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
425690010
425690050
ACRO425690010EA
91.1
EUR
ACRO425690010
ACRO425690050
2-Methyl-3-buten-1-ol 98%
2-Methyl-3-buten-1-ol
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule:
C₅H₁₀O Point d'ébullition: 120…121 °C (760 mmHg) Densité: 0,835 g/cm³ Point d'éclair: 33 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009985 Numéro CAS: 4516-90-9 ONU: 1987 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |