Imprimer
DL-3-Phenyllactic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: DL-β-Phenyllactic acid
427770010 427770100
ACRO427770010EA 26.2 EUR
ACRO427770010 ACRO427770100
DL-3-Phenyllactic acid 97%
DL-3-Phenyllactic acid
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166.176 g/mol
Point de fusion: 95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065928
Numéro CAS: 828-01-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure