Méthyl-2 butane pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
427730010
427730025
ACRO427730010EA
143
EUR
ACRO427730010
ACRO427730025
Méthyl-2 butane pour HPLC
Méthyl-2 butane
Formule:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ Point d'ébullition: 28 °C (1013 hPa) Point de fusion: –160 °C Densité: 0,62 g/cm³ Point d'éclair: –51 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009338 Numéro CAS: 78-78-4 ONU: 1265 ADR: 3,I |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.02 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 195 nm A: ≤1.0 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |