Imprimer
2,6-Diméthylbenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Formyl-m-xylene
397560010 397560050
ACRO397560010EA 31.7 EUR
ACRO397560010 ACRO397560050
2,6-Diméthylbenzaldéhyde 97%
2,6-Diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
Point de fusion: 27…30 °C
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128003
Numéro CAS: 1123-56-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %