Imprimer
N-Méthylaminoacétate de méthyle chlorhydrate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: H-Sar-OMe·HCl, N-Sar-OMe·HCl, Methyl N-methylglycinate hydrochloride
397500500 397502500
ACRO397500500EA 78.4 EUR
ACRO397500500 ACRO397502500
N-Méthylaminoacétate de méthyle chlorhydrate 97%
N-Méthylaminoacétate de méthyle chlorhydrate
Formule: C₄H₉NO₂·HCl
MW: 139.58 g/mol
Point de fusion: 110…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038876
Numéro CAS: 13515-93-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 70°C) (to constant weight)
Titration with HClO4 ≥96.0 %