Imprimer
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
397380010 397380050 397380250
ACRO397380010EA 34.2 EUR
ACRO397380010 ACRO397380050 ACRO397380250
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid 95%
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Point de fusion: 106…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674032
Numéro CAS: 53473-36-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 119 °C
HPLC ≥94 %