(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane, dry_extra 99+% stabiliser free, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
397200010
397201000
397200010.EA
225
EUR
397200010.
397201000.
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane, dry_extra 99+% stabiliser free, AcroSeal®
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane
Formule:
C₅H₁₀O MW: 86.13 g/mol Point d'ébullition: 79 Point de fusion: –136 °C Densité: 0.86 g/cm³ Point d'éclair: –11 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005367 Numéro CAS: 96-47-9 ONU: 2536 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Peroxides | ≤20 ppm |