Imprimer
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 97+% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Stabilization: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 0,05%
395530010 395530050
ACRO395530010EA 64.6 EUR
ACRO395530010 ACRO395530050
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 97+% stabilisé
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Appearance: Clear colorless to amber Liquid
Formule: C₈H₁₅BO₂
Point d'ébullition: 40 °C (20 mmHg)
Densité: 0,908 g/cm³
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00192492
Numéro CAS: 75927-49-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Stabilizer ≤500 ppm BHT