Imprimer
Allylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
395130010 395130050
ACRO395130010EA 44.6 EUR
ACRO395130010 ACRO395130050
Allylboronic acid pinacol ester 98%
Allylboronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₇BO₂
MW: 168.05 g/mol
Point d'ébullition: 50…53 °C (5 mmHg)
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013347
Numéro CAS: 72824-04-5
ONU: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %