Imprimer
(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3S)-N-t-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, (2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane, Darunavir Impurity 22
395020010 395020050 395020250
ACRO395020010EA 168 EUR
ACRO395020010 ACRO395020050 ACRO395020250
(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane 98%
(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
Appearance: White to off-white Powder
Formule: C₁₅H₂₁NO₃
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02258997
Numéro CAS: 98737-29-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %