Imprimer
Sulfate de sodium et de méthyle 99% pract.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
414900250 414901000
ACRO414900250EA 114 EUR
ACRO414900250 ACRO414901000
Sulfate de sodium et de méthyle 99% pract.
Sulfate de sodium et de méthyle
Formule: CH₃NaO₄S
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013457
Numéro CAS: 512-42-5
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %