(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
394030010
394030050
ACRO394030010EA
53.2
EUR
ACRO394030010
ACRO394030050
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Appearance: Cream to brown Powder
Formule:
C₁₃H₁₅ClN₂O Point de fusion: 187…189 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00137741 Numéro CAS: 52068-30-1 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Cream to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |