Imprimer
2,2'-Thenil 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Di(thiophen-2-yl)ethane-1,2-dione
393630010 393630050
ACRO393630010EA 40.3 EUR
ACRO393630010 ACRO393630050
2,2'-Thenil 98+%
2,2'-Thenil
Formule: C₁₀H₆O₂S₂
MW: 222.29 g/mol
Point de fusion: 81…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173678
Numéro CAS: 7333-07-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.0 %