Imprimer
2-Bromo-3-formylpyridine 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
399670010 399670050
ACRO399670010EA 38.9 EUR
ACRO399670010 ACRO399670050
2-Bromo-3-formylpyridine 96%
2-Bromo-3-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
Point d'ébullition: 100 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04966945
Numéro CAS: 128071-75-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 75 °C
HPLC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure