Potassium hydroxyde 1 N dans l'éthanol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
393320010
393322500
ACRO393320010EA
45.3
EUR
ACRO393320010
ACRO393322500
Potassium hydroxyde 1 N dans l'éthanol
Potassium hydroxyde
Formule:
KOH Point d'ébullition: 78 °C (760 mmHg) Point de fusion: –117 °C Densité: 0,86 g/cm³ Point d'éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003553 Numéro CAS: 1310-58-3 ONU: 2924 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Solution |
Strength | 0.950 to 1.050 N |