Imprimer
Palladium (II) nitrate hydraté
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Palladium dinitrate hydrate, Palladous nitrate hydrate
389910010 389910050 389910250
ACRO389910010EA 161 EUR
ACRO389910010 ACRO389910050 ACRO389910250
Palladium (II) nitrate hydraté
Palladium (II) nitrate hydraté
CAS No.:
Formule: N₂O₆Pd·xH₂O
MW: 230.43 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149818
Numéro CAS: 207596-32-5
ONU: 3085
ADR: 5.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to brown-black Crystals
Palladium (Pd) 39 to 46 %