Imprimer
Acide 3-(4-bromophényl)propionique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
399450010 399450050
ACRO399450010EA 32.6 EUR
ACRO399450010 ACRO399450050
Acide 3-(4-bromophényl)propionique 97%
Acide 3-(4-bromophényl)propionique
Formule: C₉H₉BrO₂
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310793
Numéro CAS: 1643-30-7
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %