(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
N-Boc-2-cyclohexyl-L-glycine, Boc-cyclohexyl-Gly-OH, BOC-L-α-cyclohexylglycine, N-Boc-L-2-cyclohexylglycine, Boc-Chg-OH
399350010
399350050
ACRO399350010EA
47.6
EUR
ACRO399350010
ACRO399350050
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid
Appearance: White Powder
Formule:
C₁₃H₂₃NO₄ MW: 257.3 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133638 Numéro CAS: 109183-71-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
NMR | consistent with structure |
Specific optical rotation | +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH) |