Imprimer
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: AICAR, 5-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazole-4-carboxamide, Acadesine
398920050 398920250 398921000
ACRO398920050EA 58.6 EUR
ACRO398920050 ACRO398920250 ACRO398921000
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 98%
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
Appearance: White to tan Crystalline powder
Formule: C₉H₁₄N₄O₅
Point de fusion: 214…216 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869751
Numéro CAS: 2627-69-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -62.0° to -66.0° (20°C, 589 nm) (c=1 H2O)