Imprimer
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: ((2-Bromoethoxy)methyl)benzene, Benzyloxyethyl Bromide, (2-Bromoethoxymethyl)benzene
388870050 388870250 388871000
ACRO388870050EA 137 EUR
ACRO388870050 ACRO388870250 ACRO388871000
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Benzyl-2-bromoethyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₉H₁₁BrO
MW: 215.09 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (760 mmHg)
Densité: 1.36 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321307
Numéro CAS: 1462-37-9
ONU: 3334
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %