Imprimer
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
391960050 391960250
ACRO391960050EA 57.2 EUR
ACRO391960050 ACRO391960250
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₉ClO₂S
Point de fusion: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078658
Numéro CAS: 1623-93-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 116 °C
HPLC ≥96.0 %