Imprimer
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: ICPTES, Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane, (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane, Isocyanic acid 3-(Triethoxysilyl)propyl ester, 3-(Triethoxysilyl)propyl Isocyanate
391900250 391901000
ACRO391900250EA 51.1 EUR
ACRO391900250 ACRO391901000
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₁₀H₂₁NO₄Si
MW: 247.366 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (20 mmHg)
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051459
Numéro CAS: 24801-88-5
ONU: 2927
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %