Imprimer
1-(Bromométhyl)-4-chlorobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
391710050 391710250 391711000
ACRO391710050EA 51.1 EUR
ACRO391710050 ACRO391710250 ACRO391711000
1-(Bromométhyl)-4-chlorobenzène 98%
1-(Bromométhyl)-4-chlorobenzène
Formule: C₇H₆BrCl
Point d'ébullition: 118…123 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 46…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040714
Numéro CAS: 622-95-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %