Imprimer
Chlorure de (triphénylphosphine)or (I) 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
391610010 391610050 391612500
ACRO391610010EA 284 EUR
ACRO391610010 ACRO391610050 ACRO391612500
Chlorure de (triphénylphosphine)or (I) 99%
Chlorure de (triphénylphosphine)or (I)
Formule: C₁₈H₁₅AuClP
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009588
Numéro CAS: 14243-64-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 % (ex Au)