Imprimer
1-Chloroisoquinoléine 97+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
391380010 391380050
ACRO391380010EA 43.3 EUR
ACRO391380010 ACRO391380050
1-Chloroisoquinoléine 97+%
1-Chloroisoquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
Point de fusion: 31…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024134
Numéro CAS: 19493-44-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystals and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %