Imprimer
1,1-Diphenylethylene oxide
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Diphenyloxirane
391030010 391030050
ACRO391030010EA 58.4 EUR
ACRO391030010 ACRO391030050
1,1-Diphenylethylene oxide
1,1-Diphenylethylene oxide
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formule: C₁₄H₁₂O
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040725
Numéro CAS: 882-59-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
NMR ≥96.0 %