Imprimer
3-(Boc-amino)propylbromide 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-(tert-Butoxycarbonylamino)propyl bromide, 3-(Boc-amino)propyl bromide, tert-Butyl N-(3-Bromopropyl)carbamate, N-(3-Bromopropyl)carbamic acid tert-Butyl ester
397010010 397010050
ACRO397010010EA 160 EUR
ACRO397010010 ACRO397010050
3-(Boc-amino)propylbromide 95%
3-(Boc-amino)propylbromide
Appearance: White Low melting solid
Formule: C8H16BrNO2
MW: 238.1221 g/mol
Point de fusion: 34…36.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683429
Numéro CAS: 83948-53-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %