Imprimer
1-Boc-3-pipéridone 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
397000050 397000250 397001000
ACRO397000050EA 86.2 EUR
ACRO397000050 ACRO397000250 ACRO397001000
1-Boc-3-pipéridone 97%
1-Boc-3-pipéridone
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199.25 g/mol
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631193
Numéro CAS: 98977-36-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %