Imprimer
Isothiocyanatoformiate d'éthyle 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethoxycarbonyl isothiocyanate
187850050 187850250
ACRO187850050EA 73.1 EUR
ACRO187850050 ACRO187850250
Isothiocyanatoformiate d'éthyle 95%
Isothiocyanatoformiate d'éthyle
Formule: C₄H₅NO₂S
Point d'ébullition: 56 °C (18 mmHg)
Densité: 1.16 g/cm³
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004814
Numéro CAS: 16182-04-0
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %