Imprimer
Acide oxalique, anhydrous 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethanedioic acid
186430010 186432500 186430050
ACRO186430010EA 79.3 EUR
ACRO186430010 ACRO186432500 ACRO186430050
Acide oxalique, anhydrous 98%
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Point d'ébullition: 365
Point de fusion: 189…191 °C
Densité: 1.9 g/cm³
Point d'éclair: >93.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
Merck Index: 13,06980
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 191 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
pH 8.5 to 10.5 (10 % suspension in water)