Imprimer
Sodium nitrite 99% contains an anticaking reagent, extra_pure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Diazotizing salts
196620025 196620010 196620100
ACRO196620025EA 76.1 EUR
ACRO196620025 ACRO196620010 ACRO196620100
Sodium nitrite 99% contains an anticaking reagent, extra_pure
Sodium nitrite
Formule: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 271 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
ONU: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Water ≤0.3 %
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent ≤0.1 %