Furanne 99+% Stabilised
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
181110010
181112500
181110025
ACRO181110010EA
84.4
EUR
ACRO181110010
ACRO181112500
ACRO181110025
Furanne 99+% Stabilised
Furanne
Formule:
C₄H₄O MW: 68.08 g/mol Point d'ébullition: 31.3 °C Point de fusion: –85.6 °C Densité: 0.936 g/cm³ Point d'éclair: –35 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003222 Numéro CAS: 110-00-9 ONU: 2389 ADR: 3 I Merck Index: 13,04317 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4197 to 1.4217 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≤0.05 % (Furfural) |
Stabilizer | 0.025 to 0.04 % BHT |
Peroxides | ≤0.015 % (as H2O2) |