Ether diéthylique 99.5% stabilisé, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur. pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
176820010
176820025
176820050
176820250
ACRO176820010EA
74.6
EUR
ACRO176820010
ACRO176820025
ACRO176820050
ACRO176820250
Ether diéthylique 99.5% stabilisé, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur. pour analyses
Ether diéthylique
Formule:
(CH₃CH₂)₂O Point d'ébullition: 34.6 °C (760 mmHg) Point de fusion: –116 °C Densité: 0.714 g/cm³ Point d'éclair: –45 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011646 Numéro CAS: 60-29-7 ONU: 1155 ADR: 3,I |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 5 ppm BHT |
Relative density | 0.714 to 0.716 kg/l |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Acidity | passes test |
Cadmium (Cd) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.05 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Aldehyde (HCHO) | ≤0.0001 % |
Acetone | ≤0.002 % |
Ethanol | ≤0.01 % |
Methanol | ≤0.01 % |
Peroxides | ≤1 ppm |