Imprimer
Acide pyrrole-2-carboxylique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
132070010 132070050 132070250
ACRO132070010EA 44.2 EUR
ACRO132070010 ACRO132070050 ACRO132070250
Acide pyrrole-2-carboxylique 97%
Acide pyrrole-2-carboxylique
Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111.10 g/mol
Point de fusion: 207…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005219
Numéro CAS: 634-97-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure