Imprimer
Isobutylamine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine
122500010 122500025 122502500
ACRO122500010EA 63.3 EUR
ACRO122500010 ACRO122500025 ACRO122502500
Isobutylamine
Isobutylamine
Formule: C₄H₁₁N
MW: 73.14 g/mol
Point d'ébullition: 66
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.73 g/cm³
Point d'éclair: –9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008146
Numéro CAS: 78-81-9
ONU: 1214
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05149
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Additional info is possible)