Imprimer
Éther méthylique cyclopentyle 99.9+% stabilisé, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
396130010 396130025 396130500 396132500
ACRO396130010EA 123 EUR
ACRO396130010 ACRO396130025 ACRO396130500 ACRO396132500
Éther méthylique cyclopentyle 99.9+% stabilisé, très pur
Éther méthylique cyclopentyle
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Point de fusion: –140 °C
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: –1 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276401
Numéro CAS: 5614-37-9
ONU: 3271
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.90 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 45 to 100 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm