1-Bromo-2,2-diméthylpropane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2,2-Dimethyl-1-propyl bromide, 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
425720250
425720010
425720050
ACRO425720250EA
201
EUR
ACRO425720250
ACRO425720010
ACRO425720050
1-Bromo-2,2-diméthylpropane 98%
1-Bromo-2,2-diméthylpropane
Formule:
C₅H₁₁Br MW: 151.05 g/mol Point d'ébullition: 105…106 °C (767 mmHg) Densité: 1.199 g/cm³ Point d'éclair: 7 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000209 Numéro CAS: 630-17-1 ONU: 1993 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |