Ammoniaque 7N dans le methanol, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
428381000
428388000
428381000.EA
80.6
EUR
428381000.
428388000.
Ammoniaque 7N dans le methanol, AcroSeal®
Ammoniaque
Formule:
NH₃ MW: 17.03 g/mol Point d'ébullition: –33 °C (1013 hPa) Point de fusion: –77 °C Densité: 0.77 g/cm³ Point d'éclair: 14 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011418 Numéro CAS: 7664-41-7 ONU: 3286 ADR: 3 II Merck Index: 13,00492 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 6.0 to 7.5 N |
Refractive index | 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |